Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro libre/total
Código de producto. 10769674
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 1 mg/l
De 0 a 4 mg/l
De 0,02 a 0,3 mg/l
De 0,1 a 2 mg/l
de 0 a 3,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10769674 De 0,1 a 2 mg/l cada uno
10094454 de 0 a 3,5 mg/l cada uno
11745458 De 0 a 4 mg/l cada uno
10700255 De 0 a 4 mg/l cada uno
11775458 De 0,1 a 2 mg/l cada uno
11715458 De 0,02 a 0,3 mg/l cada uno
10326622 De 0,02 a 0,3 mg/l cada uno
11725458 De 0 a 1 mg/l cada uno
10663713 De 0 a 1 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10769674 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.50€
    63.39€ / paquete de 1
    Ahorro 6.11€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator (D55 para L147000)
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas rápidas DPD n.º 1
  • Pastillas rápidas DPD n.º 3
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Maletín de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
Nº de pruebas 100
temp De 0,1 a 2 mg/l
Tipo Kit de prueba de cloro libre y total