Learn More
Chebulinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16461668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461668 5 mg 5 miligramos
16409258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2033
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Chebulinic acid is a potent natural inhibitor of M. tuberculosis DNA gyrase, also can inhibit SMAD-3 phosphorylation, inhibit H+ K+-ATPase activity.
Chebulinic acid is a potent natural inhibitor of M. tuberculosis DNA gyrase, also can inhibit SMAD-3 phosphorylation, inhibit H+ K+-ATPase activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chebulinic acid
CAS 18942-26-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H32O27
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (104.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C[C@H](C(O[C@@]([C@H](O[C@H]1OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)([H])[C@@](OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)([H])[C@@]1([H])OC5=O)=O)[C@@]([C@H]6O)([H])C(C5=CC(O)=C7O)=C7OC6=O)=O
Peso molecular (g/mol) 956.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 956.68
Porcentaje de pureza 97.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation