Learn More
Tocris Bioscience™ CHDI 113
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18754554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18754554 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18754554 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8063/5
Potent HTT pre-RNA splicing modulator
CHDI 113 is a potent huntingtin (HTT) pre-mRNA splicing modulator (EC50 = 66 nM). It lowers HTT protein in both human Huntington's disease (HD) stem cells and in the brain of BACHD (bacterial artificial chromosome-mediated transgenic) mouse model. CHDI 113 is brain penetrant and orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(3R)-3-(Cyclopropylamino)-1-pyrrolidinyl]-N-(8-fluoro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-pyrazinecarboxamide
CAS 2743336-70-9
Cantidad 5 mg
Objetivo Huntingtin
Fórmula molecular C20H22FN7O
Pureza 0.98