Learn More
DWK Life Sciences Tubos de cultivo Kimble™ con área de marcado
Código de producto. 17780888
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17780888 12 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17780888 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 90K16100RW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fondo redondo; vidrio transparente
Round bottom; Clear glass
  • Con área de escritura
  • Acabado de cuello de 15-415
  • Los tapones se venden por separado
  • Tamaño: 16 x 100mm
  • Capacidad: 12.0mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Punto de marca
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Screw Thread Culture Tube