Learn More
Chartreusin, TRC
Código de producto. 30368616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368616 1 mg 1 miligramo
30352374 2.5 mg 2.50 miligramo
30360509 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2918481MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6377-18-0
Fórmula molecular C32H32O14
Peso molecular (g/mol) 640.59
Sinónimo 10-[[6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-3-O-methyl-alpha-D-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranosyl]oxy]-6-hydroxy-1-methylbenzo[h][1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,12-dione, Antibiotic X 465A, Lambdamycin, NSC 5159
Nombre IUPAC 3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5-dihidroxi-4-metaxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-8-hidroxi-15-metil-11,18-dioxapentacyclo[10.6.2.02,7.09,19.016,20]icosa-1(19),2(7),3,5,8,12(20),13,15-octeno-10,17-dione
SMILES CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](C)O[C@H](O[C@H]2[C@H](Oc3cccc4c(O)c5C(=O)Oc6ccc(C)c7C(=O)Oc(c5c67)c34)O[C@H](C)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chartreusin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H32O14/c1-10-8-9-15-18-16(10)29(38)45-26-17-13(23(35)20(19(18)26)30(39)43-15)6-5-7-14(17)44-32-28(24(36)21(33)11(2)42-32)46-31-25(37)27(40-4)22(34)12(3)41-31/h5-9,11-12,21-22,24-25,27-28,31-37H,1-4H3/t11-,12-,21+,22+,24+,25-,27+,28-,31-,32+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.1792