Learn More
Hirschmann™ Cargador de 230 V UE
Código de producto. 10156980
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Batería de 230 V Pipetus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10156980 Batería de 230 V Pipetus cada uno
1 options
Código de producto. 10156980 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9907503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25€
    97.50€ / paquete de 1
    Ahorro 33.75€
    25% Descuento
En stock
Cargador de repuesto de 230 V UE para todos los nuevos modelos pipetus™ y para opus™.
  • Cargador de repuesto de 230 V UE para todos los nuevos modelos pipetus™ y para opus™.
Especificaciones
Tipo de producto Cargador
Para utilizar con (equipo) Batería de 230 V Pipetus
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V