Learn More
CHAPS, bioreactivo ultrapuro, J.T.Baker™
Código de producto. 15578264 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578264 100 g Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15578264 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 414502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Para su uso en laboratorio, investigación o producción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHAPS
CAS 75621-03-3
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Sinónimo 3-(3-cholamidopropyl)dimethylammonio-1-propanesulfonate
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.89
Grado Biorreactivo ultrapuro