Learn More
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- CHAPS (3-((3-colamidopropil) dimetilamonio)-1-propanosulfonato) es un detergente no desnaturalizante zwitteriónico
- Es adecuado para aplicaciones que requieren la protección de la conformación de proteínas nativas
Aplicaciones
- CHAPS se puede utilizar para la solubilización y purificación de proteínas de membrana
- También se usa cuando se utiliza en combinación con detergentes no iónicos como Triton X-100
- Se puede utilizar como un detergente zwitteriónico no desnaturalizante para el estudio de la química de la membrana
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | CHAPS |
| Punto de fusión | 267.2°C to 271.4°C |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 4.46 to 4.65 % N |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15,2043 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.