Learn More
Melford CHAPS
Descripción
Detergente zwitteriónico no desnaturalizante para solubilizar proteínas de membrana.
- Número CAS: 75621-03-3
- Fórmulamolecular:C32H58N2SO7
- Peso molecular: 614,9
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75621-03-3 |
| Fórmula molecular | C32H58N2O7S |
| Cantidad | 5 g |