Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1300 con controlador B500
Código de producto. 17387949 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17387949 15 L cada uno
17347959 30 L cada uno
17307969 60 L cada uno
17367969 120 L cada uno
17327979 216 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17387949 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LH0232NKNE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima: 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 15 L
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 250 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 860 x 680 x 1215 mm
Peso (métrico) 170 kg