Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1200 con controlador B500
Código de producto. 17347969 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17347969 120 L cada uno
17367949 15 L cada uno
17327959 30 L cada uno
17387959 60 L cada uno
17307979 216 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17347969 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LH1222NKNE
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima:de 1200 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 120 L
Temperatura (métrico) 1200 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 500 x 500 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1170 x 880 x 1465 mm
Peso (métrico) 410 kg