Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LF 1300 con controlador B500
Código de producto. 17307939 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17307939 15 L cada uno
17347939 30 L cada uno
17387939 60 L cada uno
17327949 120 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17307939 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LF0232NKNE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aislamiento combinado de ladrillos refractarios en las esquinas y bajo almacenamiento de calor y material de fibra de enfriamiento rápido.Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus proces
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 15 L
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 250 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 860 x 680 x 1230 mm
Peso (métrico) 150 kg