Learn More
Chalcona alfa,beta-epoxida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396686 25 g 25 g
11386686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03874.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5411-12-1 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5411-12-1
Número MDL MFCD00022336
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chalcone alpha,beta-epoxide
Punto de fusión 88°C to 90°C
Fórmula molecular C12H14O3
Cantidad 25 g
Beilstein 164553
Sinónimo ethyl 2-phenylacetoacetate, 3-oxo-2-phenyl-butyric acid ethyl ester, 2-phenylacetoacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-acetyl-, ethyl ester, ethyl acetylphenylacetate, 4-chloroacetamide, zlchem 724, acmc-1ao6w, ethyl3-oxo-2-phenylbutanoate, alpha-phenylacetoacetic acid ethyl ester
Clave InChI PWRUKIPYVGHRFL-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-oxo--fenilbutanoato2-fenilbutanoato etílico
Peso molecular (g/mol) 206.24
PubChem CID 95389
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 98%