Learn More
Calcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496990 100 g Frasco de plástico 100 g
10143590 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159431000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-41-7
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00003082
Clave InChI DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chalcone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 53.0°C to 58.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 345.0°C to 348.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 478
Índice Merck 15, 2036
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether,chloroform,benzene and,carbon disulfide,slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC (2E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo granular