Learn More
Chalcogran, 96 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15761769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15761769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15761769 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461410010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula molecular C9H16O2
Sinónimo 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonan, ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 8-ethyl-4,9-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane, 1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane #, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane gc
Punto de ebullición 67.0°C to 69.0°C
Clave InChI DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1CCC2(O1)CCCO2
Nombre IUPAC 2-etil-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane
Peso molecular (g/mol) 156.22
PubChem CID 581383
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.22
Porcentaje de pureza 96%