Learn More
Chalcogran 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309090 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309090 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11078000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Nombres de analitos o componentes Chalcogran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H16 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCC1CCC2(CCCO2)O1
Nombre IUPAC 2-etil-1,6-dioxaspiro[4.4]nonano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 156.2221
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115 g/mol