Learn More
mb2 Silla con ruedas - Cuero artificial negro
Descripción
- Silla en piel sintética
- Asiento y respaldo tapizados en piel artificial color negro.
- Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cada posición.
- Cilindro neumático bajo
- Base de 5 radios inyectada en nailon y fibra de vidrio reforzada por un anillo de acero galvanizado.
- Ruedas de suelo duro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla de contacto |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomía |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 440 a 580 mm |
| Peso (métrico) | 9,64 kg |
| Con reposabrazos | No |
| Con respaldo | Sí |
| Con ruedas giratorias | Sí |
| Mostrar más |