Learn More
Sampling Systems™ Cadena y Grillete
Código de producto. 15889351 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15889351 50 m 50 metros
15869351 10 m 10 metros
15879351 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15889351 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5070S50
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
La Cadena y el Grillete Sampling Systems ™ se utilizan para ayudar a bajar el cubo del Cucharón Enviro.
  • Para uso con un Enviro Dipper
  • Construcción de acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Cadena
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Enviro Dipper
Longitud (métrico) 50 m