Learn More
OHAUS™ Pinzas con cadena
Código de producto. 15732309 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Material:
Acero inoxidable
Niquelado
Longitud (métrico) del brazo:
127 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Material Longitud (métrico) del brazo unitSize
15732309 Grande Niquelado 127 mm cada uno
15792279 Pequeño Niquelado 127 mm cada uno
15742309 Grande Niquelado 305 mm cada uno
15782269 Grande Acero inoxidable 127 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15732309 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392259
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de cadena OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes a la corrosión proporcionan una excelente resistencia química, durabilidad y se pueden esterilizar en autoclave. Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen una alta resistencia a la tracción a un precio económico.
  • Evite los accidentes en el laboratorio Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular. Seleccione entre una gran variedad de tamaños de agarre, estilos de dientes y tipos de ajuste.
  • Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas con cadena
Material Niquelado
Descripción Abrazadera, especialidad, cadena, CLS-CHAINZL
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) 8,11 in
Longitud (imperial) del brazo 5,000 in
Longitud (métrico) 206,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 127 mm
Tamaño Grande
Tamaño (métrico) del asa 35 a 280 mm