Learn More
Chaetocin, MedChemExpress
Descripción
Chaetocin is a specific inhibitor of the histone methyltransferase (HMT) SU(VAR)3-9 with an IC50 of 0.6 μM for SU(VAR)3-9. It also inhibits thioredoxin reductase (TrxR) with an IC50 of 4 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chaetocin |
| CAS | 28097-03-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H28N6O6S4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 26 mg/mL (37.31 mM) |
| SMILES | O=C([C@@](N1C)(SS2)CO)N3[C@](NC4=CC=CC=C54)([H])[C@]5([C@@]6(C7=CC=CC=C7N8)[C@@]8([H])N(C9=O)[C@](C%10=O)(SS[C@]9(CO)N%10C)C6)C[C@]32C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 696.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 696.84 |
| Mostrar más |