Learn More
CH7057288, MedChemExpress
Código de producto. 16470467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470467 50 mg 50 miligramos
16432956 25 mg 25 miligramos
16426817 5 mg 5 miligramos
16425086 100 mg 100 miligramos
16404118 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107362
MedChemExpress CH7057288 is a potent and selective TRK inhibitor.
CH7057288 is a potent and selective TRK inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CH7057288
CAS 2095616-82-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H31N3O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (59.68 mM)
SMILES O=C1C2=C(OC3=CC(C#CC4=CC(C(NC(C)(C)C)=O)=CC(C)=N4)=CC=C23)C(C)(C)C5=CC(NS(C)(=O)=O)=CC=C15
Peso molecular (g/mol) 569.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.67
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease