Learn More
CH5424802, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CH5424802 |
| CAS | 1256580-46-7 |
| Fórmula molecular | C30H34N4O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9-Ethyl-6,11-dihydro-6,6-dimethyl-8-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]-11-oxo-5H-benzocarbazole-3-carbonitrile, Alectinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H34N4O2/c1-4-20-16-23-24(17-26(20)34-9-7-21(8-10-34)33-11-13-36-14-12-33)30(2,3)29-27(28(23)35)22-6-5-19(18-31)15-25(22)32-29/h5-6,15-17,21,32H,4,7-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC1=CC2=C(C=C1N3CCC(CC3)N4CCOCC4)C(C)(C)C5=C(C6=C(C=C(C=C6)C#N)N5)C2=O |
| Nombre IUPAC | 9-etil-6,6-dimetil-8-(4-morfolin-4-ilpiperidin-1-il)-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 482.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.2682 |