Learn More
CH5424802 (Alectinib) Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134684 50 mg 50 miligramos
30004094 5 mg 5 miligramos
30005347 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18336550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256589-74-8
Fórmula molecular C30 H34 N4 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 519.08
Sinónimo 5H-Benzo[b]carbazole-3-carbonitrile, 9-ethyl-6,11-dihydro-6,6-dimethyl-8-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]-11-oxo-, hydrochloride (1:1), Alectinib hydrochloride
Nombre IUPAC 9-etil-6,6-dimetil-8-(4-morfolina 4-ilpiperidina-1-il)-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.CCc1cc2C(=O)c3c([nH]c4cc(ccc34)C#N)C(C)(C)c2cc1N5CCC(CC5)N6CCOCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alectinib hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N4O2.ClH/c1-4-20-16-23-24(17-26(20)34-9-7-21(8-10-34)33-11-13-36-14-12-33)30(2,3)29-27(28(23)35)22-6-5-19(18-31)15-25(22)32-29;/h5-6,15-17,21,32H,4,7-14H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.2449