Learn More
CH5132799, MedChemExpress
Código de producto. 16499127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499127 5 mg 5 miligramos
16476548 10 mg 10 miligramos
16466776 100 mg 100 miligramos
16402647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15466
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CH5132799
CAS 1007207-67-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1
Peso molecular (g/mol) 377.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.42
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease