Learn More
Skytec™ Guantes de seguridad CH402
Descripción
- Guantes resistentes a productos químicos de cloropreno con forro de flocado y agarre en relieve
- El cloropreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos los ácidos.
- Antebrazo bien protegido
- Longitud: 30 cm
- Grosor: 0,75 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A1, Abrasión 3, Punción 2, EN 374-1:2016 Tipo A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Policloropreno |
| Tipo de producto | Guantes de neopreno |
| Tamaño | Pequeño |
| Grosor (imperial) | 29,5 mil |
| Grosor (métrico) | 0.75 mm |
| Mostrar más |