Learn More
Skytec™ CH402 Safety Gloves
Descripción
- Flock-lined Chloroprene Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
- Chloroprene protects against a wide variety of chemicals including acids
- Forearm well protected
- Length: 30 cm
- Thickness: 0.75 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Tipo de producto | Neoprene Gloves |
| Tamaño | Grande |
| Grosor (imperial) | 29.5 mil |
| Grosor (métrico) | 0.75 mm |
| Mostrar más |