Learn More
Skytec™ Guantes de seguridad CH201
Código de producto. 30274613 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274613 Pequeño 10 pares
30274530 Medio 10 pares
30274580 Grande 10 pares
30274574 XL 10 pares
30274508 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274613 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00070BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.21€
    37.67€ / 10 pares
    Ahorro 11.54€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
SKYTEC El CH201 cuenta con un guante de nitrilo liviano sin soporte con propiedades de descarga electrostática.
  • Guante de nitrilo ESD sin forro con acabado texturizado
  • Nitrilo suave y flexible
  • Guante especialmente formulado para disipar la carga estática.
  • Resistente a una amplia variedad de productos químicos y disolventes.
  • Puño recto
  • Longitud: 30 cm
  • Espesor: 0,38 mm
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A1, Abrasión 6, Perforación 2, EN 374-1:2016 Tipo A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Patrón de agarre
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 3001X
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS J, K, L, M, O, P, S, T
Longitud (métrico) 330 mm
Peso (imperial) 2,26 onzas.
Peso (métrico) 64 g