Learn More
MedChemExpress CH 5450
Código de producto. 16477148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477148 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16477148 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16707
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress CH 5450 (Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome) is a human chymase inhibitor.
Especificaciones
Pureza 99.47%
CAS 252557-97-4
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 652.73 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM)
Sinónimo Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome