Learn More
MedChemExpress CH 5450
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.47% |
| CAS | 252557-97-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 652.73 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM) |
| Sinónimo | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome |