Learn More
CH 223191, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 301326-22-7 |
| Fórmula molecular | C19H19N5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CH 223191, 1-Methyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25) |
| SMILES | Cc1ccccc1N=Nc2ccc(NC(=O)c3ccnn3C)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-N-[2-metil-4-[(2-metilfenil)diazenil]fenil]pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 333.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.159 |