Learn More
CH-223191, MedChemExpress
Código de producto. 16485288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485288 10 mg 10 miligramos
16475946 100 mg 100 miligramos
16451497 50 mg 50 miligramos
16448007 5 mg 5 miligramos
16441046 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16485288
Marca: Medchem Express HY12684
MedChemExpress CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR). CH-223191 inhibits TCDD-mediated nuclear translocation and DNA binding of AhR, and inhibits TCDD-induced luciferase activity with an IC50 of 0.03 μM.
CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CH-223191
Forma física Solid
CAS 301326-22-7
Color Naranja
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (374.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NN1C)NC2=CC=C(/N=N/C3=CC=CC=C3C)C=C2C
Peso molecular (g/mol) 333.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.39
Porcentaje de pureza 98.03%