Learn More
Sal de sodio CGS 21680C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CGS 21680C Sodium Salt |
| CAS | 120225-64-1 |
| Fórmula molecular | C23 H28 N7 O6 . Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29N7O6.Na/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,22+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(=O)[O-])cc4)nc23 |
| Nombre IUPAC | sodio;3-[4-[2-[[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5S)-5-(etilcarbamoil)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]purin-2-il]amino]etil]fenil]propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 521.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.1999 |