Learn More
CGS 21680A, TRC
Código de producto. 30363162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363162 10 mg 10 miligramos
30362249 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29179010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124431-80-7
Fórmula molecular C23 H29 N7 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 535.98
Sinónimo CGS 21680 HCl
Nombre IUPAC 3-[4-[2-[[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5S)-5-(etilcarbamoilo)-3,4-dihidroxioxolán-2-il]purina-2-il]amino]etil]fenil]propanoico; Cloruro
SMILES Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(=O)O)cc4)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGS 21680A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N7O6.ClH/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H/t16-,17+,18-,22+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.1946