Learn More
CGS 21680 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16455548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455548 10 mg 10 miligramos
16446106 100 mg 100 miligramos
16441717 50 mg 50 miligramos
16428257 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13201A
MedChemExpress CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGS 21680 Hydrochloride
CAS 124431-80-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30ClN7O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 20 mg/mL (37.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(CCNC2=NC3=C(N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NCC)=O)O4)C(N)=N2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 535.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.98
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation