Learn More
Tocris Bioscience™ CGS 19755
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015472 10 mg 10 miligramos
18096042 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015472 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1241/10
Potent competitive NMDA antagonist
Potent, competitive NMDA receptor antagonist. Anticonvulsant and neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110347-85-8
Fórmula molecular C7H14NO5P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGS 19755
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.17
Pureza >98%
Peso molecular 223.165