Learn More
CGS 12066B dimaleato, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485969 10 mg 10 miligramos
15495969 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63801.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
5-HT-1B agonista total
5-HT-1B full agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109028-10-6
Fórmula molecular C25H25F3N4O8
Peso molecular (g/mol) 566.49
Número MDL MFCD00055048
Clave InChI HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Sinónimo cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
PubChem CID 71299720
Nombre IUPAC (E)-but-2-ácido endioico;4-(4-metilpiperazina-1-il)-7-(trifluorometilo)pirrollo[1,2-a]quinoxalina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGS 12066B dimaleate
Punto de fusión 126°C to 127°C
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.49
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido