Learn More
R&D Systems™ CGS 12066B dimaleate
Descripción
5-HT1B full agonist, 10-fold selective over 5-HT1A and 1000-fold selective over 5-HT2C receptors. Centrally active following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CGS 12066B dimaleate |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.49 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 566.49 |