Learn More
CGS-12066A Sal Maleata, TRC
Código de producto. 30362149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30362149 25 mg
30350952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29179325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1350965-83-1
Fórmula molecular C17H17F3N4 . C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 450.4
Sinónimo CGS-12066A Maleate Salt, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 4-(4-metilpiperazina-1-il)-7-(trifluorometil)pirroli[1,2-a]quinoxalina
SMILES CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1515