Learn More
CGP71683 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460497 50 mg 50 miligramos
16454148 10 mg 10 miligramos
16436857 5 mg 5 miligramos
16415116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107723
MedChemExpress CGP71683 hydrochloride is a competitive neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM, and shows no obvious activity at Y1 receptor (Ki, >4000 nM) and Y2 receptor (Ki, 200 nM) in cell membranes.
CGP71683 hydrochloride is a competitive neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM, and shows no obvious activity at Y1 receptor (Ki, >4000 nM) and Y2 receptor (Ki, 200 nM) in cell membranes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP71683 hydrochloride
CAS 192322-50-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30ClN5O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CGP71683A
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (312.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)(NC[C@H]3CC[C@H](CNC4=NC(N)=C5C=CC=CC5=N4)CC3)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 512.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.07
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation