Learn More
CGP60474, MedChemExpress
Código de producto. 16470677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470677 50 mg 50 miligramos
16467067 5 mg 5 miligramos
16435266 100 mg 100 miligramos
16404358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11009
MedChemExpress CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.
CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP60474
CAS 164658-13-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClN5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.52 mM)
SMILES ClC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=NC(NCCCO)=C3)=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 355.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.82
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease