Learn More
CGP52432, MedChemExpress
Código de producto. 16494886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494886 100 mg 100 miligramos
16490227 50 mg 50 miligramos
16463858 10 mg 10 miligramos
16462876 25 mg 25 miligramos
16436587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103531
MedChemExpress CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.
CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP52432
Forma física Solid
CAS 139667-74-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24Cl2NO4P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.01 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 4 mg/mL (10.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=P(C(OCC)OCC)(CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 384.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.24
Porcentaje de pureza 98.17%