Learn More
CGP37157, MedChemExpress
Código de producto. 16492867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492867 50 mg 50 miligramos
16466798 10 mg 10 miligramos
16456916 100 mg 100 miligramos
16449347 5 mg 5 miligramos
16403496 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16492867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15754
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress CGP37157 is a potent, selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchanger, inhibiting the Na+-induced Ca2+-release from guinea-pig heart mitochondria, with an IC50 of 0.8 μM.
CGP37157 is a potent, selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchanger, inhibiting the Na+-induced Ca2+-release from guinea-pig heart mitochondria, with an IC50 of 0.8 μM.
Spécification
Nombre del producto químico o material CGP37157
Forma física Solid
CAS 75450-34-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11Cl2NOS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (385.54 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=CC=C3Cl)SC1
Peso molecular (g/mol) 324.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.22
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.