Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 78608 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18013912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18013912 50 mg 50 miligramos
18005582 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18013912 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1493/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent, selective glycine-site NMDA antagonist
Potent and selective NMDA antagonist that acts through the glycine site (IC50 = 5 nM). Displays > 500-fold selectivity over kainate and AMPA receptors (IC50 values are 2.7 and 3 μM respectively). Also potentiates GluN1/GluN3A-mediated glycine currents (EC50 = 26.3 nM). Anticonvulsant in vivo following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135278-54-4
Fórmula molecular C11H14BrClN3O5P
Spezifikation
Nombre del producto químico o material CGP 78608 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.58
Pureza >98%
Peso molecular 414.577
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.