Learn More
R&D Systems™ CGP 71683 hydrochloride
Descrizione
CGP 71683 hydrochloride is an extremely selective, non-peptide NPY Y5 receptor antagonist. Displays > 1000-fold selectivity over Y1, Y2 and Y4 receptors; IC50 values are 1.4, 2765, 7187 and 5637 nM at cloned rat Y5, Y1, Y2 and Y4 receptors respectively. Potently inhibits NPY-induced food intake following i.p. administration in diabetic, free-feeding and fasted rats.
Specifica
Specifica
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Tipo de producto | CGP 71683 hydrochloride |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 512.07 |
| Inhibidores | CGP 71683 hydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?