Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 57380
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084712 1 mg 1 miligramo
18024952 10 mg 10 miligramos
18005382 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18084712 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2731/1
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Selective inhibitor of Mnk1
Inhibitor of MAP-kinase interacting kinase-1 (Mnk1, MKNK1) (IC50 = 2.2 μM) that displays selectivity over p38, JNK1, ERK1, ERK2, PKC and c-src family kinases. Blocks phosphorylation of eIF4E in cellular assays (IC50 = 3 μM) and inhibits LPS-induced TNFα expression in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 522629-08-9
Fórmula molecular C11H9FN6
Tekniske data
Nombre del producto químico o material CGP 57380
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.23
Pureza >98%
Peso molecular 244.233
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.