Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 55845 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18064002 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18064002 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1248/10
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 5 nM) that prevents agonist binding (pKi = 8.35) and inhibits GABA and glutamate release (pEC50 values are 8.08 and 7.85 respectively). Inhibits GABAB responses to baclofen (IC50 = 130 nM in an isoproterenol assay) and potentiates the hypoglycemic response to glucose in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149184-22-5
Fórmula molecular C18H23Cl3NO3P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 55845 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.71
Pureza >98%
Peso molecular 438.71