Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 52432
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001215 50 mg 50 miligramos
18015732 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001215 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1246/50
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 85 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139667-74-6
Fórmula molecular C15H24Cl2NO4P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 52432
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.24
Pureza >99%
Peso molecular 384.234