Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 37849
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18095552 50 mg 50 miligramos
18094592 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095552 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1469/50
Potent and selective NMDA antagonist
Potent, selective and competitive NMDA receptor antagonist (Ki = 35 nM). Anticonvulsive following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127910-31-0
Fórmula molecular C6H12NO5P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 37849
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.14
Pureza >99%
Peso molecular 209.138