Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 37157
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001196 10 mg 10 miligramos
30001197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001196 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1114/10
Antagonist of mitochondrial Na+/Ca2+ exchange
Selective antagonist of the mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger (IC50 = 0.4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75450-34-9
Fórmula molecular C15H11Cl2NOS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 37157
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.22
Pureza >99%
Peso molecular 324.219