Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 36216 hydrochloride
Descripción
CGP 36216 hydrochloride is a selective GABAB antagonist. Displays activity at presynaptic receptors; ineffective at GABAB postsynaptic receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1781834-71-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | CGP 36216 hydrochloride |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 187.6 |
| Inhibidores | CGP 36216 hydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación